Stampa…
2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
OR346695-1G OR346695-5G
APOSOR346695-1GEA 154 EUR
APOSOR346695-1G APOSOR346695-5G
2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
2-Methyl-3-furoyl chloride
Formula: C₆H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 59…61 °C/12mmHg
Densità: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03421418
CAS Number: 5555-00-0
UN: 3265
ADR: 8,II