Stampa…
3-Bromo-4-methoxybenzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346691-1G OR346691-5G
APOSOR346691-1GEA 132 EUR
APOSOR346691-1G APOSOR346691-5G
3-Bromo-4-methoxybenzamide 95+%
3-Bromo-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11643536
CAS Number: 200956-55-4