Stampa…
(3-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346670-1G OR346670-5G
APOSOR346670-1GEA 102 EUR
APOSOR346670-1G APOSOR346670-5G
(3-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Bromophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09906440
CAS Number: 951918-24-4