Stampa…
(2-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346669-1G OR346669-5G
APOSOR346669-1GEA 94.5 EUR
APOSOR346669-1G APOSOR346669-5G
(2-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
(2-Bromophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798567
CAS Number: 90004-90-3