Stampa…
(2-tert-Butylphenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346666-1G OR346666-5G
APOSOR346666-1GEA 75.7 EUR
APOSOR346666-1G APOSOR346666-5G
(2-tert-Butylphenoxy)acetonitrile 95+%
(2-tert-Butylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00184706
CAS Number: 202821-16-7