Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA 102 EUR
APOSOR346608-1G APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092333
CAS Number: 5957-90-4