Stampa…
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346595-1G OR346595-5G
APOSOR346595-1GEA 195 EUR
APOSOR346595-1G APOSOR346595-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06661764
CAS Number: 5910-12-3