Stampa…
4-(Bromomethyl)-benzofurazan 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR346588-1G OR346588-250MG
APOSOR346588-1GEA 488 EUR
APOSOR346588-1G APOSOR346588-250MG
4-(Bromomethyl)-benzofurazan 95+%
4-(Bromomethyl)-benzofurazan
Formula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00515010
CAS Number: 32863-30-2
UN: 1759
ADR: 8,III