Stampa…
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester
OR346587-1G OR346587-5G
APOSOR346587-1GEA 65.5 EUR
APOSOR346587-1G APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411007
CAS Number: 82765-44-4