Stampa…
4-Bromofuran-2-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346577-1G OR346577-5G
APOSOR346577-1GEA 201 EUR
APOSOR346577-1G APOSOR346577-5G
4-Bromofuran-2-carboxamide 95+%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 189,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755858
CAS Number: 957345-95-8