Stampa…
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromo-pyridin-2-yl)-ethanone, 1-(4-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR346559-1G OR346559-500MG
APOSOR346559-1GEA 412 EUR
APOSOR346559-1G APOSOR346559-500MG
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
2-Acetyl-4-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189212
CAS Number: 1060805-69-7