2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃Br₂NO Punto di fusione: 166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318479 CAS Number: 6602-33-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |