Stampa…
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346539-1G OR346539-5G
APOSOR346539-1GEA 183 EUR
APOSOR346539-1G APOSOR346539-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95+%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12028432
CAS Number: 865138-11-0