Stampa…
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C5H2ClN3
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001466
CAS Number: 38275-56-8