Stampa…
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346506-1G OR346506-5G
APOSOR346506-1GEA 94.5 EUR
APOSOR346506-1G APOSOR346506-5G
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00123297
CAS Number: 588-16-9