Stampa…
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-3-iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-3-iodobenzoate
OR346462-25G OR346462-5G
APOSOR346462-25GEA 152 EUR
APOSOR346462-25G APOSOR346462-5G
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₈INO₂
Peso molecolare: 277,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090423
CAS Number: 19718-49-1