Stampa…
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346459-1G OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA 698 EUR
APOSOR346459-1G APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110311
CAS Number: 930-42-7