Stampa…
Formanilide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenyl-formamide
OR346451-10G OR346451-1G OR346451-5G
APOSOR346451-10GEA 528 EUR
APOSOR346451-10G APOSOR346451-1G APOSOR346451-5G
Formanilide 95+%
Formanilide
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003276
CAS Number: 103-70-8