Stampa…
Phenoxyacetone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenoxypropan-2-one
OR346450-10G OR346450-1G OR346450-5G
APOSOR346450-10GEA 528 EUR
APOSOR346450-10G APOSOR346450-1G APOSOR346450-5G
Phenoxyacetone 95+%
Phenoxyacetone
Formula: (C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008767
CAS Number: 621-87-4