Stampa…
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346444-1G OR346444-5G
APOSOR346444-1GEA 94.5 EUR
APOSOR346444-1G APOSOR346444-5G
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
1-Benzofuran-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
Peso molecolare: 143,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01659779
CAS Number: 41717-32-2