Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346441-1G OR346441-5G
APOSOR346441-1GEA 201 EUR
APOSOR346441-1G APOSOR346441-5G
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClN₂O
Peso molecolare: 206,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07643175
CAS Number: 63874-99-7