Stampa…
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346440-1G OR346440-500MG OR346440-5G
APOSOR346440-1GEA 294 EUR
APOSOR346440-1G APOSOR346440-500MG APOSOR346440-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426978
CAS Number: 337957-59-2