Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346439-1G OR346439-5G
APOSOR346439-1GEA 40.6 EUR
APOSOR346439-1G APOSOR346439-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₅H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129673
CAS Number: 5203-77-0