Stampa…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 65.4 EUR
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275463
CAS Number: 35852-81-4