Stampa…
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346435-1G OR346435-5G
APOSOR346435-1GEA 183 EUR
APOSOR346435-1G APOSOR346435-5G
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08593346
CAS Number: 52943-21-2