Stampa…
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346415-1G OR346415-5G
APOSOR346415-1GEA 201 EUR
APOSOR346415-1G APOSOR346415-5G
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇ClOS
Peso molecolare: 198,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841059
CAS Number: 216575-42-7