Stampa…
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
OR346407-1G OR346407-5G
APOSOR346407-1GEA 139 EUR
APOSOR346407-1G APOSOR346407-5G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95+%
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464051
CAS Number: 7467-35-8