2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346405-10G
OR346405-1G
OR346405-5G
APOSOR346405-10GEA
528
EUR
APOSOR346405-10G
APOSOR346405-1G
APOSOR346405-5G
2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole 95+%
2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Formula:
C₈H₅BrN₂S Peso molecolare: 241,11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08436697 CAS Number: 53645-95-7 |