Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 53.9 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 233,0200 g/mol
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659520
CAS Number: 228410-90-0