Stampa…
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346393-1G OR346393-5G
APOSOR346393-1GEA 176 EUR
APOSOR346393-1G APOSOR346393-5G
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole 95+%
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₅BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696614
CAS Number: 110704-48-8