3-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Chloromethyl)-5-p-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
OR346391-1G
OR346391-5G
APOSOR346391-1GEA
183
EUR
APOSOR346391-1G
APOSOR346391-5G
3-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₁₀H₉ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08444979 CAS Number: 73217-33-1 |