Stampa…
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346388-1G OR346388-5G
APOSOR346388-1GEA 154 EUR
APOSOR346388-1G APOSOR346388-5G
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₈H₆N₂S
Peso molecolare: 162,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087232
CAS Number: 25445-77-6