Stampa…
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 539 EUR
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 40053-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II