Stampa…
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346332-1G OR346332-5G
APOSOR346332-1GEA 125 EUR
APOSOR346332-1G APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152348
CAS Number: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II