Stampa…
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate methyll ester, Methyl 6-(hydroxymethyl)nicotinate, 6-(Hydroxymethyl)nicotinic acid methyll ester, Methyl 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR346326-1G OR346326-5G OR346326-10G
APOSOR346326-1GEA 37.9 EUR
APOSOR346326-1G APOSOR346326-5G APOSOR346326-10G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,1600 g/mol
Punto di fusione: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00643821
CAS Number: 56026-36-9