Stampa…
4-tert-Butylbenzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR346324-1G OR346324-5G
APOSOR346324-1GEA 0 EUR
APOSOR346324-1G APOSOR346324-5G
4-tert-Butylbenzamidoxime
4-tert-Butylbenzamidoxime
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 175204-39-4