Stampa…
5-Iodo-3-methylisothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 966 EUR
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄INS
Peso molecolare: 225,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012839
CAS Number: 20067-15-6
UN: 1993
ADR: 3,III