6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR346305-1G
OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA
133
EUR
APOSOR346305-1G
APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00099597 CAS Number: 1011-46-7 |