Stampa…
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 161 EUR
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₆N₄
Punto di fusione: 162…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02020550
CAS Number: 5453-07-6