Stampa…
N-Hydroxypropionamidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propionamidoxime
OR346280-1G OR346280-5G
APOSOR346280-1GEA 141 EUR
APOSOR346280-1G APOSOR346280-5G
N-Hydroxypropionamidine
N-Hydroxypropionamidine
Formula: C₃H₈N₂O
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426272
CAS Number: 29335-36-2