Stampa…
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
OR346277-1G OR346277-5G
APOSOR346277-1GEA 66.9 EUR
APOSOR346277-1G APOSOR346277-5G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
Peso molecolare: 221,26 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01167722
CAS Number: 62642-62-0