Stampa…
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 168 EUR
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formula: C₅H₉BrO
Peso molecolare: 165,0284 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C/46mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015716
CAS Number: 19967-55-6
UN: 3265
ADR: 8,III