Stampa…
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG OR346249-5G
APOSOR346249-1GEA 350 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG APOSOR346249-5G
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₃S
Peso molecolare: 216,64 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974038
CAS Number: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II