Stampa…
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR346246-1G OR346246-5G
APOSOR346246-1GEA 95.7 EUR
APOSOR346246-1G APOSOR346246-5G
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676121
CAS Number: 1456-22-0