Stampa…
Ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate, 5-Methyl-[1,3,4]oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
OR346245-1G OR346245-5G
APOSOR346245-1GEA 126 EUR
APOSOR346245-1G APOSOR346245-5G
Ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₃
Peso molecolare: 156,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752603
CAS Number: 37641-36-4