Stampa…
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346242-1G OR346242-500MG
APOSOR346242-1GEA 369 EUR
APOSOR346242-1G APOSOR346242-500MG
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06662268
CAS Number: 79491-43-3