Stampa…
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Verapamil Impurity K
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800230
CAS Number: 20850-49-1