Stampa…
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 219 EUR
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Peso molecolare: 226,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142814
CAS Number: 1208081-91-7
UN: 1760
ADR: 8,III