Stampa…
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
OR346206-1G OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA 91.5 EUR
APOSOR346206-1G APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113955
CAS Number: 763109-71-3