4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346201-1G
OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA
0
EUR
APOSOR346201-1G
APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₂₀H₂₇N₃O₄ Peso molecolare: 373,46 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09029311 CAS Number: 857266-28-5 |